Ácido (3,5-diclorofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22765.03
B22765.06
B22765.03EA
49.1
EUR
B22765.03
B22765.06
Ácido (3,5-diclorofenil)metabórico ≥98%
Ácido (3,5-diclorofenil)metabórico
Purity: 98+%
CAS No.: 67492-50-6
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: ca 315° dec.
Beilstein Reference: 7581091
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ MW: 190.82 g/mol Pto. de fusión: ∼ 315 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051935 Núm. CAS: 67492-50-6 |