Ácido (3-clorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-clorofenilborano
359000050 359000010
ACRO359000050EA 73.4 EUR
ACRO359000050 ACRO359000010
Ácido (3-clorofenil)metabórico 97%
Ácido (3-clorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BClO₂
Pto. de fusión: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00161354
Núm. CAS: 63503-60-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow-green Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %