Ácido (3-clorofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-3-clorofenilborano
B24444.06
B24444.03
B24444.14
B24444.06EA
73.6
EUR
B24444.06
B24444.03
B24444.14
Ácido (3-clorofenil)metabórico ≥97%
Ácido (3-clorofenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 63503-60-6
Molecular Formula: C6H6BClO2
Formula Weight: 156.38
Melting Point: 180-185°
Beilstein Reference: 2936343
Formula:
C₆H₆BClO₂ MW: 156.38 g/mol Pto. de fusión: 180…185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00161354 Núm. CAS: 63503-60-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...