Ácido (4-clorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-clorofenilborano
344410010 344410050 344410250
ACRO344410010EA 34.2 EUR
ACRO344410010 ACRO344410050 ACRO344410250
Ácido (4-clorofenil)metabórico 97%
Ácido (4-clorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BClO₂
MW: 156.38 g/mol
Pto. de fusión: 259…262 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039137
Núm. CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %