Ácido (4-clorofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15657.03
A15657.06
A15657.14
A15657.03EA
31.5
EUR
A15657.03
A15657.06
A15657.14
Ácido (4-clorofenil)metabórico ≥98%
Ácido (4-clorofenil)metabórico
Purity: 98+%
CAS No.: 1679-18-1
Molecular Formula: C6H6BClO2
Formula Weight: 156.38
Melting Point: 268-277°
Beilstein Reference: 2936346
Formula:
C₆H₆BClO₂ Pto. de fusión: 268…277 °C Densidad: ∼1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039137 Núm. CAS: 1679-18-1 EINECS: 216-845-5 |