2,4,6-Triclorobenzonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14609.03 A14609.06 A14609.14
A14609.03EA 22 EUR
A14609.03 A14609.06 A14609.14
2,4,6-Triclorobenzonitrilo ≥97%
2,4,6-Triclorobenzonitrilo
Purity: 97+% CAS No.: 6575-05-9 Molecular Formula: C7H2Cl3N Formula Weight: 206.46 Melting Point: 80-82° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052711
Formula: C₇H₂Cl₃N
MW: 206,46 g/mol
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052711
Núm. CAS: 6575-05-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III