Cloruro de 2,3-diclorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L09506.06
L09506.14
L09506.22
L09506.06EA
48.1
EUR
L09506.06
L09506.14
L09506.22
Cloruro de 2,3-diclorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 2,3-diclorobenzoilo
Purity: 98%
CAS No.: 2905-60-4
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 167°(332°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 140°/14mm
Beilstein Reference: 2575973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00035937
Formula:
C₇H₃Cl₃O Pto. Ebullición: 140 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 28…32 °C Pto. de inflamación: 167 °C (332 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035937 Núm. CAS: 2905-60-4 EINECS: 220-811-5 UN: 3261 ADR: 8,II |