Cloruro de 2,3-diclorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D3206-25G D3206-500G
TCIAD3206-25GEA 23 EUR
TCIAD3206-25G TCIAD3206-500G
Cloruro de 2,3-diclorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,3-diclorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₃O
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: 28…28,5 °C
Número MDL: MFCD00035937
Núm. CAS: 2905-60-4
EINECS: 220-811-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6925c0d22c3149dc5ad9173be2776515c5b23715&vid=6925c0d22c3149dc5ad9173be2776515c5b23715&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity