Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
335180050 335180250
ACRO335180050EA 77.5 EUR
ACRO335180050 ACRO335180250
Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo 98%
Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo
Formula: C₇H₂Cl₄O
MW: 243,9 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C (6 mmHg)
Densidad: 1,56 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075323
Núm. CAS: 4136-95-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %