Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
L14159.06 L14159.14
L14159.06EA 59.3 EUR
L14159.06 L14159.14
Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo
Purity: 98% CAS No.: 4136-95-2 Molecular Formula: C7H2Cl4O Formula Weight: 243.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5750 Boiling Point: 107-108°/6mm Beilstein Reference: 2050280 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00075323
Formula: C₇H₂Cl₄O
MW: 243,9 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C (6 mmHg)
Densidad: 1,561
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075323
Núm. CAS: 4136-95-2
UN: 3265
ADR: 8,II