Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
150220050 150221000 150225000
ACRO150220050EA 31.4 EUR
ACRO150220050 ACRO150221000 ACRO150225000
Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo 98%
Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₃O
Pto. Ebullición: 150 °C (34 mmHg)
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 1,49 g/cm³
Pto. de inflamación: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000661
Núm. CAS: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5915 to 1.5935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %