Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
B20815.18
B20815.30
B20815.18EA
0
EUR
B20815.18
B20815.30
Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo
Purity: 98%
CAS No.: 89-75-8
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5930
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 150°/34mm
Beilstein Reference: 608234
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000661
Formula:
C₇H₃Cl₃O MW: 209,46 g/mol Pto. Ebullición: 150 °C (34 mmHg) Pto. de fusión: 16…20 °C Densidad: 1,497 Pto. de inflamación: 137 °C (278 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000661 Núm. CAS: 89-75-8 EINECS: 201-936-4 UN: 3265 ADR: 8,II |