Cloruro de 2,5-diclorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2953-25G D2953-5G
TCIAD2953-25GEA 85 EUR
TCIAD2953-25G TCIAD2953-5G
Cloruro de 2,5-diclorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,5-diclorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₃O
MW: 209.46 g/mol
Pto. Ebullición: 95°C
Número MDL: MFCD00035821
Núm. CAS: 2905-61-5
EINECS: 220-812-0
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa128cda862b780b21bfb3ca6181de656c5e4e0&vid=6aa128cda862b780b21bfb3ca6181de656c5e4e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency