Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
182060100 182060500
ACRO182060100EA 57.9 EUR
ACRO182060100 ACRO182060500
Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo 99%
Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₃O
MW: 209.46 g/mol
Pto. Ebullición: 142…143 °C (21 mmHg)
Pto. de fusión: 18
Densidad: 1.45 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000662
Núm. CAS: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl ≥98.5 %