Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
A14839.09 A14839.18
A14839.09EA 47.5 EUR
A14839.09 A14839.18
Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo
Purity: 98% CAS No.: 4659-45-4 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 15-18° Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 639531 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000662
Formula: C₇H₃Cl₃O
MW: 209.46 g/mol
Pto. Ebullición: 130…132 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 15…18 °C
Densidad: 1.463
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000662
Núm. CAS: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8 II