Cloruro de 2-clorobenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Chlorobenzoyl chloride
147142500 147140010
ACRO147142500EA 83.2 EUR
ACRO147142500 ACRO147140010
Cloruro de 2-clorobenzoilo 98%
Cloruro de 2-clorobenzoilo
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 238 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,38 g/cm³
Pto. de inflamación: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000660
Núm. CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %