Cloruro de 2-clorobenzoilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
o-Chlorobenzoyl chloride
A14785.0B
A14785.22
A14785.30
A14785.0BEA
241
EUR
A14785.0B
A14785.22
A14785.30
Cloruro de 2-clorobenzoilo ≥97%
Cloruro de 2-clorobenzoilo
Purity: 97%
CAS No.: 609-65-4
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5718
Odour: Acrid
Melting Point: -4°
Boiling Point: 237-239°
Beilstein Reference: 386435
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000660
Formula:
C₇H₄Cl₂O MW: 175,01 g/mol Pto. Ebullición: 237…239 °C Pto. de fusión: –4 °C Densidad: 1,379 Pto. de inflamación: 125 °C (257 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000660 Núm. CAS: 609-65-4 EINECS: 210-194-0 UN: 3265 ADR: 8,II |