Cloruro de 3,4-diclorobenzoilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
150230050 150230250 150231000
ACRO150230050EA 21.6 EUR
ACRO150230050 ACRO150230250 ACRO150231000
Cloruro de 3,4-diclorobenzoilo 97%
Cloruro de 3,4-diclorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Pto. Ebullición: 242 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 30…33 °C
Pto. de inflamación: 142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000672
Núm. CAS: 3024-72-4
EINECS: 221-177-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %