Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24676.06
B24676.14
B24676.22
B24676.06EA
33.2
EUR
B24676.06
B24676.14
B24676.22
Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo 96%
Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo
Purity: 96%
CAS No.: 2905-62-6
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5820
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1940681
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00009817
Formula:
C₇H₃Cl₃O Pto. Ebullición: 245 °C Pto. de fusión: 24…28 °C Densidad: 1,478 Pto. de inflamación: 137 °C (278 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009817 Núm. CAS: 2905-62-6 EINECS: 220-813-6 UN: 3261 ADR: 8,II |