Cloruro de 3-clorobenzoilo 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de m-clorobenzoilo
108740050 108740500 108741000 108745000
ACRO108740050EA 29.9 EUR
ACRO108740050 ACRO108740500 ACRO108741000 ACRO108745000
Cloruro de 3-clorobenzoilo 99+%
Cloruro de 3-clorobenzoilo
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 223 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 44 °C
Densidad: 1,36 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000671
Núm. CAS: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.03 % Total other poly-halogenated acid halides
Titration RCOCl ≥99.0 %
Titration RCOOH ≤1.0 % (as Chlorobenzoic acid)