Cloruro de 3-clorobenzoilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13509.14
A13509.22
A13509.14EA
42.5
EUR
A13509.14
A13509.22
Cloruro de 3-clorobenzoilo ≥97%
Cloruro de 3-clorobenzoilo
Purity: 97%
CAS No.: 618-46-2
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Acidic
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 386256
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000671
Formula:
C₇H₄Cl₂O Pto. Ebullición: 224…225 °C Pto. de fusión: 44 °C Densidad: 1,368 Pto. de inflamación: 117 °C (242 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000671 Núm. CAS: 618-46-2 EINECS: 210-552-6 UN: 3265 ADR: 8,II |