Cloruro de 4-clorobenzoilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
150190050 150191000 150195000 150190025
ACRO150190050EA 33.2 EUR
ACRO150190050 ACRO150191000 ACRO150195000 ACRO150190025
Cloruro de 4-clorobenzoilo 99+%
Cloruro de 4-clorobenzoilo
Formula: C₇H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 222 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 12…14 °C
Densidad: 1,37 g/cm³
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000686
Núm. CAS: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration RCOCl ≥98.50 %