Cloruro de 4-clorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Chlorobenzoyl chloride
A16325.14
A16325.22
A16325.36
A16325.14EA
25.8
EUR
A16325.14
A16325.22
A16325.36
Cloruro de 4-clorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 4-clorobenzoilo
Purity: 98%
CAS No.: 122-01-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5780
Odour: Acrid
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 471606
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000686
Formula:
C₇H₄Cl₂O MW: 175,01 g/mol Pto. Ebullición: 221…222 °C Pto. de fusión: 12…14 °C Densidad: 1,377 Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000686 Núm. CAS: 122-01-0 EINECS: 204-515-3 UN: 3265 ADR: 8,II |