Cloruro de 2-cloro-4-nitrobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-nitrobenzoylchloride, 2-Chloro-4-nitrobenzene-1-carbonyl chloride
L08246.18
L08246.06
L08246.18EA
211
EUR
L08246.18
L08246.06
Cloruro de 2-cloro-4-nitrobenzoilo ≥98%
Cloruro de 2-cloro-4-nitrobenzoilo
Purity: 98%
CAS No.: 7073-36-1
Molecular Formula: C7H3Cl2NO3
Formula Weight: 220.01
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 165°/20mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051515
Formula:
C₇H₃Cl₂NO₃ MW: 220,01 g/mol Pto. Ebullición: 165 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051515 Núm. CAS: 7073-36-1 EINECS: 230-367-4 UN: 3265 ADR: 8,II |