2,6-Diclorobenzamida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
161690250 161691000
ACRO161690250EA 30.6 EUR
ACRO161690250 ACRO161691000
2,6-Diclorobenzamida 97%
2,6-Diclorobenzamida
Formula: C₇H₅Cl₂NO
Pto. Ebullición: 335 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 196…201 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007975
Núm. CAS: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
GC ≥96 %