2,6-Diclorobenzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10865.06
A10865.14
A10865.22
A10865.06EA
27.2
EUR
A10865.06
A10865.14
A10865.22
2,6-Diclorobenzamida ≥98%
2,6-Diclorobenzamida
Purity: 98%
CAS No.: 2008-58-4
Molecular Formula: C7H5Cl2NO
Formula Weight: 190.03
Melting Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1869103
Formula:
C₇H₅Cl₂NO Pto. Ebullición: 335 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 198…200 °C Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007975 Núm. CAS: 2008-58-4 EINECS: 217-918-4 |