2-Cloro-4-nitrobenzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aklomide
A19702.06 A19702.14
A19702.06EA 60.8 EUR
A19702.06 A19702.14
2-Cloro-4-nitrobenzamida ≥98%
2-Cloro-4-nitrobenzamida
Purity: 98% CAS No.: 3011-89-0 Molecular Formula: C7H5ClN2O3 Formula Weight: 200.58 Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 1966537
Formula: C₇H₅ClN₂O₃
MW: 200.58 g/mol
Pto. de fusión: 168…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017119
Núm. CAS: 3011-89-0
EINECS: 221-143-7