5-Cloro-2-nitrobenzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09380.09
L09380.04
L09380.09EA
69.5
EUR
L09380.09
L09380.04
5-Cloro-2-nitrobenzamida ≥98%
5-Cloro-2-nitrobenzamida
Purity: 98+%
CAS No.: 40763-96-0
Molecular Formula: C7H5ClN2O3
Formula Weight: 200.58
Melting Point: 155-159°
Beilstein Reference: 2267797
Formula:
C₇H₅ClN₂O₃ MW: 200.58 g/mol Pto. de fusión: 155…159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017509 Núm. CAS: 40763-96-0 |