3,5-Diclorobenzohidrazida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22383.03
B22383.06
B22383.03EA
34.2
EUR
B22383.03
B22383.06
3,5-Diclorobenzohidrazida ≥97%
3,5-Diclorobenzohidrazida
Purity: 97%
CAS No.: 62899-78-9
Molecular Formula: C7H6Cl2N2O
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD00833411
Formula:
C₇H₆Cl₂N₂O Pto. de fusión: 205…207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00833411 Núm. CAS: 62899-78-9 |