4-Clorobenzohidrazida 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chlorobenzoic hydrazide
A11911.06
A11911.18
A11911.22
A11911.06EA
29.9
EUR
A11911.06
A11911.18
A11911.22
4-Clorobenzohidrazida 98
4-Clorobenzohidrazida
Purity: 98%
CAS No.: 536-40-3
Molecular Formula: C7H7ClN2O
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 511154
Formula:
C₇H₇ClN₂O MW: 170.6 g/mol Pto. Ebullición: 354 Pto. de fusión: 162…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007603 Núm. CAS: 536-40-3 EINECS: 208-632-0 |