2-Clorobenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Chlorobenzoic acid ethyl ester
A10141.14 A10141.22 A10141.36
A10141.14EA 26.3 EUR
A10141.14 A10141.22 A10141.36
2-Clorobenzoato de etilo ≥98%
2-Clorobenzoato de etilo
Purity: 98% CAS No.: 7335-25-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5240 Boiling Point: 243° Beilstein Reference: 2207359 MDL No.: MFCD00016338
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Pto. Ebullición: 243 °C
Densidad: 1,194
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016338
Núm. CAS: 7335-25-3
EINECS: 230-842-6