2-Clorobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Chlorobenzoic acid emthyl ester
A11237.14 A11237.22 A11237.36
A11237.14EA 41.9 EUR
A11237.14 A11237.22 A11237.36
2-Clorobenzoato de metilo ≥98%
2-Clorobenzoato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 610-96-8 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 233-235° Beilstein Reference: 1364684 MDL No.: MFCD00016337
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Pto. Ebullición: 233…235 °C
Densidad: 1.191
Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016337
Núm. CAS: 610-96-8
EINECS: 210-242-0