3-Clorobenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3-Chlorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-chlorobenzoate
L01065.06
L01065.14
L01065.06EA
23.2
EUR
L01065.06
L01065.14
3-Clorobenzoato de etilo ≥98%
3-Clorobenzoato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 1128-76-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 118-120°/13mm
MDL No.: MFCD00013634
Formula:
C₉H₉ClO₂ Pto. Ebullición: 118…120 °C (13 mmHg) Densidad: 1,186 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013634 Núm. CAS: 1128-76-3 EINECS: 214-441-3 |