3-Clorobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
3-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-chlorobenzoate
B21371.14
B21371.22
B21371.14EA
46.9
EUR
B21371.14
B21371.22
3-Clorobenzoato de metilo ≥98%
3-Clorobenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 2905-65-9
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 99-101°/12mm
Beilstein Reference: 2045126
Merck Reference: 14,2123
MDL No.: MFCD00000592
Formula:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,6 g/mol Pto. Ebullición: 99…101 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 20…22 °C Densidad: 1,227 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000592 Núm. CAS: 2905-65-9 EINECS: 220-814-1 Índice Merck: 14,2123 |