4-Clorobenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl 4-chlorobenzoate, 4-Chlorobenzoic acid ethyl ester
A12540.18
A12540.30
A12540.18EA
79.5
EUR
A12540.18
A12540.30
4-Clorobenzoato de etilo ≥98%
4-Clorobenzoato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 7335-27-5
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Refractive Index: 1.5240
Boiling Point: 237-239°
MDL No.: MFCD00013645
Formula:
C₉H₉ClO₂ Pto. Ebullición: 237…239 °C Densidad: 1,18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013645 Núm. CAS: 7335-27-5 EINECS: 230-844-7 |