4-Clorobenzoato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 1126-46-1
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 106°(222°F)
Melting Point: 41-45°
Boiling Point: 136-137°/10mm
Beilstein Reference: 1564310
Merck Reference: 14,2125
MDL No.: MFCD00000621
Formula:
C₈H₇ClO₂ Pto. Ebullición: 136…137 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 41…45 °C Densidad: 1,382 Pto. de inflamación: 106 °C (222 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000621 Núm. CAS: 1126-46-1 EINECS: 214-420-9 Índice Merck: 14,2125 |