Ácido 3,5-diclorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0341-25G D0341-500G
TCIAD0341-25GEA 28 EUR
TCIAD0341-25G TCIAD0341-500G
Ácido 3,5-diclorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3,5-diclorobenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 309 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 183…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002494
Núm. CAS: 51-36-5
EINECS: 200-092-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=999fc8dc871c56e851bcc913c269fc0458fa0d53&vid=ac3605f0381b7b1803aec39c6e662aaa9a76fa78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency