Ácido 3-cloro-2-nitrobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26467.03
H26467.06
H26467.03EA
34.4
EUR
H26467.03
H26467.06
Ácido 3-cloro-2-nitrobenzoico ≥97%
Ácido 3-cloro-2-nitrobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 4771-47-5
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 234-240°
Beilstein Reference: 2109828
MDL No.: MFCD00007087
Formula:
C₇H₄ClNO₄ MW: 201.57 g/mol Pto. de fusión: 234…240 °C Densidad: 1.566 g/cm³ (18 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007087 Núm. CAS: 4771-47-5 EINECS: 225-313-1 |