Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-cloro-p-anísico
A10106.06
A10106.14
A10106.06EA
61.5
EUR
A10106.06
A10106.14
Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico ≥98%
Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 37908-96-6
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 215-219°
Beilstein Reference: 2087584
Formula:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,59 g/mol Pto. de fusión: 215…219 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016512 Núm. CAS: 37908-96-6 EINECS: 253-708-9 |