2-Cloro-6-fluorobenzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21294.06
B21294.14
B21294.06EA
33.2
EUR
B21294.06
B21294.14
2-Cloro-6-fluorobenzamida ≥98%
2-Cloro-6-fluorobenzamida
Purity: 98%
CAS No.: 66073-54-9
Molecular Formula: C7H5ClFNO
Formula Weight: 173.58
Melting Point: 139-142°
MDL No.: MFCD00055436
Formula:
C₇H₅ClFNO Pto. de fusión: 139…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055436 Núm. CAS: 66073-54-9 EINECS: 266-123-9 |