Ácido 3-cloro-2-fluorobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2117-25G C2117-5G
TCIAC2117-25GEA 105 EUR
TCIAC2117-25G TCIAC2117-5G
Ácido 3-cloro-2-fluorobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloro-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Número MDL: MFCD00042506
Núm. CAS: 161957-55-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d41a6aaab24f1b4cf87894e4f6c814ed6d6129ad&vid=d41a6aaab24f1b4cf87894e4f6c814ed6d6129ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 174.0 to 180.0 deg-C