Ácido 4-cloro-2,6-difluorobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26556.03
H26556.06
H26556.03EA
84
EUR
H26556.03
H26556.06
Ácido 4-cloro-2,6-difluorobenzoico ≥97%
Ácido 4-cloro-2,6-difluorobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 196194-58-8
Molecular Formula: C7H3ClF2O2
Formula Weight: 192.55
Melting Point: 183-186°
MDL No.: MFCD06203570
Formula:
C₇H₃ClF₂O₂ MW: 192.55 g/mol Pto. de fusión: 183…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06203570 Núm. CAS: 196194-58-8 |