1-Cloro-2-fluoro-5-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-1-fluoro-4-iodobenceno
A11808.14 A11808.22
A11808.14EA 108 EUR
A11808.14 A11808.22
1-Cloro-2-fluoro-5-iodobenceno ≥98%
1-Cloro-2-fluoro-5-iodobenceno
Purity: 98% CAS No.: 156150-67-3 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 94-95°/15mm MDL No.: MFCD00042210
Formula: C₆H₃ClFI
MW: 256.45 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C (15 mmHg)
Densidad: 2.020
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042210
Núm. CAS: 156150-67-3