2-Cloro-6-fluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A15848.03 A15848.06 A15848.14
A15848.03EA 41.9 EUR
A15848.03 A15848.06 A15848.14
2-Cloro-6-fluoroanilina ≥98%
2-Cloro-6-fluoroanilina
Purity: 98% CAS No.: 363-51-9 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Boiling Point: 67-69°/14mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040309
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Pto. Ebullición: 67…69 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 31…32 °C
Densidad: 1.316
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040309
Núm. CAS: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III