Cloruro de 3-cloro-4-fluorobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A11222.06 A11222.14
A11222.06EA 25.6 EUR
A11222.06 A11222.14
Cloruro de 3-cloro-4-fluorobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 3-cloro-4-fluorobencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 91170-93-3 Molecular Formula: C6H3Cl2FO2S Formula Weight: 229.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 104-105°/1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041444
Formula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Pto. Ebullición: 104…105 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,610
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041444
Núm. CAS: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8,II