Ácido 2-cloro-5-iodobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L20161.06 L20161.14 L20161.22
L20161.06EA 65.5 EUR
L20161.06 L20161.14 L20161.22
Ácido 2-cloro-5-iodobenzoico ≥97%
Ácido 2-cloro-5-iodobenzoico
Purity: 97% CAS No.: 19094-56-5 Molecular Formula: C7H4ClIO2 Formula Weight: 282.46 Melting Point: 156-161° Beilstein Reference: 2254110
Formula: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
Pto. de fusión: 156…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079731
Núm. CAS: 19094-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III