Isocianato de 3,4-diclorofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16298.06
A16298.14
AB115816.0005
A16298.06EA
49
EUR
A16298.06
A16298.14
ABCRAB115816.0005
Isocianato de 3,4-diclorofenilo ≥97%
Isocianato de 3,4-diclorofenilo
Purity: 97%
CAS No.: 102-36-3
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 123°(253°F)
Odour: Irritating
Boiling Point: 118-120°/18mm
Beilstein Reference: 608325
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002017
Formula:
C₇H₃Cl₂NO Pto. Ebullición: 118…120 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 40…44 °C Pto. de inflamación: 123 °C (253 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002017 Núm. CAS: 102-36-3 EINECS: 203-026-2 UN: 2250 ADR: 6.1,II |