Isocianato de 2,6-diclorofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10421.03
L10421.06
L10421.03EA
24.9
EUR
L10421.03
L10421.06
Isocianato de 2,6-diclorofenilo ≥98%
Isocianato de 2,6-diclorofenilo
Purity: 98%
CAS No.: 39920-37-1
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 76°(168°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 101°/5mm
Beilstein Reference: 608323
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002003
Formula:
C₇H₃Cl₂NO MW: 188.01 g/mol Pto. Ebullición: 101 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 42…46 °C Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002003 Núm. CAS: 39920-37-1 EINECS: 254-699-4 UN: 2250 ADR: 6.1 II |