Isocianato de 2,4-diclorofenilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4-Dichlorophenylisocyantae
L11089.06
L11089.14
L11089.03
L11089.06EA
58.9
EUR
L11089.06
L11089.14
L11089.03
Isocianato de 2,4-diclorofenilo 96%
Isocianato de 2,4-diclorofenilo
Purity: 96%
CAS No.: 2612-57-9
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Odour: Irritating
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 80°/1mm
Beilstein Reference: 2090780
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002001
Formula:
C₇H₃Cl₂NO MW: 188.01 g/mol Pto. Ebullición: 80 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 57…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002001 Núm. CAS: 2612-57-9 EINECS: 220-040-4 UN: 2250 ADR: 6.1 II |