Isocianato de 3,5-diclorofenilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
314140050 314140010 314140250
ACRO314140050EA 98.7 EUR
ACRO314140050 ACRO314140010 ACRO314140250
Isocianato de 3,5-diclorofenilo 96%
Isocianato de 3,5-diclorofenilo
Formula: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Pto. Ebullición: 243 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 29…35 °C
Densidad: 1.38 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013859
Núm. CAS: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 35 °C
GC ≥95 %